Läs mer
Urea, (kristallin/reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11457431 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457431 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11457431 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210320905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00 SEK
    1822.76 SEK / 5kg
    Save 92.24 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Kvantitet 5 kg
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(N)N
IUPAC-namn urea
Molekylvikt (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Formel vikt 60.1
Kvalitet Reagens
Fysisk form Kristallin