Läs mer
Urea, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16645743 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
:
2.5KG POLY BOTTLE
Produktkod.
16645743 2.5KG POLY BOTTLE
1 options
Produktkod. 16645743 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 15604H2.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 57-13-6
Fysisk form Crystalline Granules
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel CH4N2O
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(N)=O
IUPAC-namn urea
Molekylvikt (g/mol) 60.06
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Procent renhet 99.0 to 100.5%
Förlust vid torkning Max. 1.0 %
Förpackning Plastic Bottle
Utseende Complying