Läs mer
Urea, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 16488313 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16488313 1 kg -
16416359 250 g 250g
16655823 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16488313 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 33247H1KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.06
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER NC(N)=O
Specifikationer
Fysisk form Crystalline Granules
Kvantitet 1 kg
Procent renhet ≥99.5%
Förlust vid torkning Max. 1.0 %
Förpackning Plastflaska
Utseende Complying