Läs mer
Ureaväteperoxid, 1 g tabletter, stabiliserade, innehåller 35 viktprocent H2O2
Produktkod. 10266620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10266620 1 kg Glasflaska 1kg
10420321 250 g Glasflaska 250g
11924381 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10266620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 241020010
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-43-6 , 7722-88-5
Molekylformel CH6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 94.07
InChI-nyckel AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
IUPAC-namn väteperoxid; urea
LEDER C(=O)(N)N.OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea hydrogen peroxide
Smältpunkt 75,0 °C till 85,0 °C
Färg Vitt
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CO(NH2)2·H2O2
Kvantitet 1 kg
Fieser 16,379; 17,401
Merck Index 15,1784
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: alkohol och eter bryter ner produkten till H2O2 och urea, lösligt i etylenglykol
Stabilisator 1 % natriumpyrofosfat
Formel vikt 94.07
Procent renhet ≥33,5 % (H2O2)
Fysisk form Tavlor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.