Läs mer
Ureaväteperoxidaddukt, 97 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Ureaväteperoxid är ett antiseptiskt, desinfektionsmedel och blekmedel som används i läkemedel respektive kosmetika. Det används vid blekning av tänder och lindrar mindre inflammationer i tandkött, munslemhinnor och läppar. Den finner tillämpning vid framställning av plast, utveckling av blåtryck och modifiering av stärkelse. Utöver detta används den som en källa till väteperoxid som är lätt att hantera i laboratoriet.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med ättiksyraanhydrid, anilin och karboxylsyror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urea hydrogen peroxide adduct |
| Smältpunkt | ∽90 °C (dekomposition) |
| Odör | Luktfritt |
| Linjär formel | H2NCONH2·H2O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN1511 |
| Beilstein | 3680414 |
| Känslighet | Mycket hygroskopisk |
| Merck Index | 14,1782 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hydrogen peroxide--urea
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Urea, compound withhydrogen peroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.