Läs mer
Ureaväteperoxidaddukt, 97 %
Product Code. 11388835
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11388835 500 g 500g
11368835 25 g 25g
11378835 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11388835 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13940.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94,07 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
Ureaväteperoxid är ett antiseptiskt, desinfektionsmedel och blekmedel som används i läkemedel respektive kosmetika. Det används vid blekning av tänder och lindrar mindre inflammationer i tandkött, munslemhinnor och läppar. Den finner tillämpning vid framställning av plast, utveckling av blåtryck och modifiering av stärkelse. Utöver detta används den som en källa till väteperoxid som är lätt att hantera i laboratoriet.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med ättiksyraanhydrid, anilin och karboxylsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-43-6
Molekylformel CH6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 94.07
MDL-nummer MFCD00013119
InChI-nyckel AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
IUPAC-namn väteperoxid; urea
LEDER C(=O)(N)N.OO
Specifications
Kemiskt namn eller material Urea hydrogen peroxide adduct
Smältpunkt ∽90 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Linjär formel H2NCONH2·H2O2
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1511
Beilstein 3680414
Känslighet Mycket hygroskopisk
Merck Index 14,1782
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 94.07
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.