Beskrivning
- Lös urea i avjoniserat vatten till önskad koncentration
- För varje 10 ml lösning, tillsätt 1 g av Amberlite™ IRA-910
- Rör om i en timme vid rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UREA |
| Smältpunkt | 130 °C till 140 °C |
| Färg | Vitt |
| Kokpunkt | 135 °C (dekomposition) |
| Linjär formel | CH4N2O |
| Kvantitet | 1 kg |
| Löslighetsinformation | Ett gram löses i 1 ml vatten, 10 ml 95 % etanol, 1 ml kokande 95 % etanol, 20 ml absolut etanol, 6 ml metanol, 2 ml glycerol; Löslig i koncentrerad saltsyra; Nästan olöslig i kloroform, eter. |
| Formel vikt | 60.06 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Ultra Pure |
| Visa mer |