Läs mer
Urea, puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urea |
| CAS | 57-13-6 |
| CAS Max % | 1 |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1,32 g/cm3 (20 °C) |
| pH | 9 till 10 |
| Molekylformel | CH4N2O |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| InChI-nyckel | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | NC(N)=O |
| Visa mer |