Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urea |
| CAS | 57-13-6 |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1,335 g/cm3 vid 20 °C |
| Molekylformel | CH4N2O |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
| InChI-nyckel | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(=O)(N)N |
| IUPAC-namn | urea |
| Visa mer |