Läs mer
Urea, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15558274 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 15558274
Brand: Avantor J.T.Baker 420601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.056
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 1.32kg
Formel vikt 60.06
Kvalitet USP