Läs mer
Urea, USP, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urea |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Densitet | 1L = 1.32kg |
| Formel vikt | 60.06 |
| Kvalitet | USP |