Läs mer
Urea, Ultra Pure, 5lb, MP Biomedicals
Produktkod. 11471702 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 lb.
Förpackningsstorlek:
5lb
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471702 5 lb. 5lb
1 options
Produktkod. 11471702 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04821527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 SEK
    2243.39 SEK / 5lb
    Save 111.61 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
57-13-6 Renhet:≥ 99 % tungmetaller (som Pb):<< 0,002 ppm OD (260nm) av en 7M lösning:<< 0,05 Proteindenatureringsmedel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Kvantitet 5 lb.
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(N)N
IUPAC-namn urea
Molekylvikt (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Kvalitet Ultrapure