Läs mer
Urea, Ultra Pure,≥ 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11405822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405822 10 kg 10kg
1 options
Produktkod. 11405822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04821858
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5815.00 SEK
    5538.37 SEK / 10kg
    Save 276.63 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
CAS 57-13-6
Färg Vitt
Densitet 1,335 g/cm3 vid 20 °C
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel CH4N2O
MDL-nummer MFCD00008022
Kvantitet 10 kg
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(N)N
IUPAC-namn urea
Molekylvikt (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Formel vikt 60.06
Fysisk form Pulver