Beskrivning
- För proteinsolubilisering och denaturering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urea |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 500 g |
| Densitet | 1L = 1.32kg |
| Formel vikt | 60.06 |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagens |