Läs mer
Urease-Active Meal, Pure, From Jack Beans, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 5.0 to 5.1 |
| Kvantitet | 25 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Urease-active meal (from jack beans)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .