Läs mer
Ureidopropionic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16425576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16425576 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16425576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113285
MedChemExpress Ureidopropionic acid (3-Ureidopropionic acid) is an intermediate in the metabolism of uracil.
Ureidopropionic acid (3-Ureidopropionic acid) is an intermediate in the metabolism of uracil.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ureidopropionic acid
Fysisk form Powder
CAS 462-88-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H8N2O3
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym 3-Ureidopropionic acid
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (946.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCNC(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 132.12
Formel vikt 132.12
Procent renhet 97.0%