Läs mer
Urethan, LoGiCal
Produktkod. 30460774
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460774 10 mg
1 options
Produktkod. 30460774 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR2535.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl carbamate
CAS 51-79-6
Analyt- eller komponentnamn Ethyl carbamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOC(=O)N
IUPAC-namn Etylkarbamat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 89,0477 g/mol