Läs mer
Uretan-13C, 15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urethane-13C,15N |
| Molekylformel | 13C C2 H7 15N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Carbamic Acid Ethyl Ester-13C,15N, Ethyl Aminoformate-13C,15N, Ethyl Carbamate-13C,15N, Ethylurethane-13C,15N, Leucethane-13C,15N, NSC 746-13C,15N, O-Ethylurethane-13C,15N, Pracarbamine-13C,15N, Urethan-13C,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i3+1,4+1 |
| LEDER | CCO[13C](=O)[15NH2] |
| IUPAC-namn | Etylkarbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.079 |
| Formel vikt | 91.048 |