Läs mer
Uretan-13C, 15N, TRC
Produktkod. 30455828
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455828 50 mg
30455586 10 mg
30453112 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU82530750MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urethane-13C,15N
Molekylformel 13C C2 H7 15N O2
Kvantitet 50 mg
Synonym Carbamic Acid Ethyl Ester-13C,15N, Ethyl Aminoformate-13C,15N, Ethyl Carbamate-13C,15N, Ethylurethane-13C,15N, Leucethane-13C,15N, NSC 746-13C,15N, O-Ethylurethane-13C,15N, Pracarbamine-13C,15N, Urethan-13C,15N
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i3+1,4+1
LEDER CCO[13C](=O)[15NH2]
IUPAC-namn Etylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 91.079
Formel vikt 91.048