Läs mer
Uretan, 97 %
Produktkod. 10430351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10430351 50 g Plastflaska 50g
10023740 250 g Plastflaska 250g
10523514 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10430351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325540500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 51-79-6 | C3H7NR2 | 89,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 51-79-6
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00007966
InChI-nyckel JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
PubChem CID 5641
ChEBI CHEBI:17967
IUPAC-namn etylkarbamat
LEDER CCOC(=O)N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Urethane
Namnnotering 97%
Smältpunkt 47,0 °C till 51,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 182,0 °C till 184,0 °C
Flampunkt 92 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCO2C2H5
Kvantitet 50 g
Beilstein 03,22
Fieser 01,127
Merck Index 15,10059
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 200g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i etanol (125 g/100 ml), kloroform (111 g/100 ml), eter (66,67 g/100 ml), glycerol, (40 g/100 ml), lätt lösliga i olivolja (3 g/100 ml)
Formel vikt 89.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Urethane
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Kan orsaka cancer.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.