missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Urethane-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urethane-d5 |
| CAS | 73962-07-9 |
| Molekylformel | C3 2H5 H2 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethan-d5-ol','carbamate (9CI), Carbamic acid ethyl-d5 ester, Ethyl-d5 carbamate, Urethane-d5, Urethane-D5 (ethyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.12 |
| Formel vikt | 94.0791 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?