Läs mer
Urethane, MedChemExpress
Produktkod. 16452319
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16452319 1 g
1 options
Produktkod. 16452319 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1207
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Urethane (Ethyl carbamate), the ethyl ester of carbamic acid, is a byproduct of fermentation found in various food products. Urethane has the ability to suppress bacterial, protozoal, sea urchin egg, and plant tissue growth in vitro.
Urethane (Ethyl carbamate), the ethyl ester of carbamic acid, is a byproduct of fermentation found in various food products. Urethane has the ability to suppress bacterial, protozoal, sea urchin egg, and plant tissue growth in vitro.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urethane
CAS 51-79-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H7NO2
Synonym Ethyl carbamate Carbamic acid ethyl ester Ethylurethane
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (1122.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC(OCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 1 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death