Läs mer
Urethan, TRC
Produktkod. 30457247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457247 5 g
30452781 25 g
30450520 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457247 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU8253005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-79-6
Molekylformel C3 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Synonym Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
IUPAC-namn Etylkarbamat
LEDER CCOC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl carbamate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Formel vikt 89.0477