Läs mer
Uric Acid-1,3-15N2, TRC
Produktkod. 30010354
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010354 10 mg
30008785 100 mg
30006577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU82920310MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62948-75-8
Molekylformel C5 H4 15N2 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 170.1
Synonym 7,9-dihydro-1H-Purine-2,6,8(3H)-trione-1,3-15N2
IUPAC-namn 7,9-dihydro-3H-purine-2,6,8-trione
LEDER O=C1[15NH]C(=O)C2=C([15NH]1)NC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uric acid 1,3-15N2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
Formel vikt 170.0224
Procent renhet >95%