Läs mer
Urinsyra, max 99%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487431 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487431 500 g 500g
11467431 10 g 10g
11477431 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487431 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210321590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12145.00 SEK
    11567.48 SEK / 500g
    Save 577.52 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 69-93-2
Molekylformel C5H4N4O3
Molekylvikt (g/mol) 168.112
InChI-nyckel LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
IUPAC-namn 7,9-dihydro-3H-purin-2,6,8-trion
LEDER C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uric acid
Färg Vitt
Densitet 1.89g/mL
Analysprocentintervall 99% max.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 168.11
Fysisk form Kristallint pulver