Läs mer
Urinsyra, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10205560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10205560 25 g Plastflaska 25g
10327400 100 g Plastflaska 100g
10607134 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10205560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171290250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Urinsyra, CAS # 69-93-2, är en vanlig oxopurinmetabolit och en normal komponent i urinen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Urinsyra är en purinbaserad metabolit som finns i människor, möss och E. coli
• Urinsyra kan ackumuleras i överskott vilket leder till sjukdomar som hyperurikemi
• Effekter av överskott av urinsyraansamling inkluderar högt blodtryck, artrit och njurproblem
Applikationer
•Användbar som biokemisk standard
• Lämplig för användning vid studier av hyperurikemi och gikt
• Urinsyra kan också spela andra roller i cellmetabolism och fysiologi
• Endast avsedd för forskningsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-93-2
Molekylformel C5H4N4O3
Molekylvikt (g/mol) 168.112
MDL-nummer MFCD00005712
InChI-nyckel LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
IUPAC-namn 7,9-dihydro-3H-purin-2,6,8-trion
LEDER C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uric acid
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 168.11
Procent renhet ≥99,0 % (ex N)
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.