Allmän beskrivning
•Urinsyra är en purinbaserad metabolit som finns i människor, möss och E. coli
• Urinsyra kan ackumuleras i överskott vilket leder till sjukdomar som hyperurikemi
• Effekter av överskott av urinsyraansamling inkluderar högt blodtryck, artrit och njurproblem
Applikationer
•Användbar som biokemisk standard
• Lämplig för användning vid studier av hyperurikemi och gikt
• Urinsyra kan också spela andra roller i cellmetabolism och fysiologi
• Endast avsedd för forskningsanvändning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uric acid |
| Namnnotering | 99+% |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 168.11 |
| Procent renhet | ≥99,0 % (ex N) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.