Läs mer
Urinsyra, TRC
Produktkod. 30009661
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009661 10 g
30007728 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009661 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU82920010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-93-2
Molekylformel C5 H4 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 168.11
Synonym 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione (ACI), Uric acid (8CI), 1H-Purine-2,6,8-triol, 2,3,6,7,8,9-Hexahydro-1H-purine-2,6,8-trione, 2,6,8-Trihydroxypurine, 2,6,8-Trioxopurine, 2,6,8-Trioxypurine, Lithic acid, NSC 3975, Purine-2,6,8(1H,3H,9H)-trione, 1H-Purine-2,6,8(3H)-trione, 7,9-dihydro- (9CI, ACI)
IUPAC-namn 7,9-dihydro-3H-purin-2,6,8-trion
LEDER O=C1NC(=O)C2=C(NC(=O)N2)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uric Acid Free Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
Formel vikt 168.0283