Läs mer
Uricase, Candida utilis, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403579
Change view
Kvantitet:
100 U
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15403579 100 U Plastflaska 100 enheter
1 options
Produktkod. 15403579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60875.!R
 Begränsad artikel
I lager
Urikas är mycket viktigt för bestämning av urinsyra i biologiska vätskor. Urikas är ett viktigt medicinskt enzym som kan användas för att bestämma urat i klinisk analys. Enzymet Uratoxidas (UO) katalyserar oxidationen av urinsyra till 5-hydroxiisourat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uricase
CAS 12-4-9002
Förpackning Plastflaska
Molekylformel (C3H4O2)n
MDL-nummer MFCD00084394
Kvantitet 100 U
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
Löslighetsinformation Knappt löslig i vatten, lätt löslig i buffertbaserad alkalisk lösning.
InChI-nyckel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER OC(=O)C(-*)C-*
IUPAC-namn prop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 72.06
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Fysisk form Lyofiliserat pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.