Läs mer
Uridine-13C,15N2 2',3',5'-Tribenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uridine-13C,15N2 2',3',5'-Tribenzoate |
| CAS | 2082749-94-6 |
| Molekylformel | C2913CH2415N2O9 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2',3',5'-Tri-O-benzoyluridine-13C,15N2, 2',3',5'-Tribenzoyluridine-13C,15N2, NSC 97840-13C,15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H24N2O9/c33-23-16-17-32(30(37)31-23)26-25(41-29(36)21-14-8-3-9-15-21)24(40-28(35)20-12-6-2-7-13-20)22(39-26)18-38-27(34)19-10-4-1-5-11-19/h1-17,22,24-26H,18H2,(H,31,33,37)/t22-,24-,25-,26-/m1/s1/i30+1,31+1,32+1 |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@H]([15N]3[13C]([15NH]C(C=C3)=O)=O)O[C@@H]([C@H]2OC(C4=CC=CC=C4)=O)COC(C5=CC=CC=C5)=O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5R)-2-((benzoyloxy)methyl)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl-2-13C-1,3-15N2)tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 559.5 |
| Formel vikt | 559.15 |