missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Uridine-2-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uridine-2-13C |
| CAS | 35803-42-0 |
| Molekylformel | C8(13C)H12N2O6 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Uridine-2-13C (9CI), [2-13C]Uridine, 1-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-2-13C, 1-β-D-Ribofuranosyluracil-2-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i9+1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N(C=C2)[13C](NC2=O)=O |
| IUPAC-namn | 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione-2-13C |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.2 |
| Formel vikt | 245.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?