missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Uridine 3’-Monophosphate Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uridine 3'-Monophosphate Disodium Salt |
| CAS | 35170-03-7 |
| Molekylformel | C9H11N2Na2O9P |
| Kvantitet | 10 mg |
| LEDER | [Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)([O-])[O-])N2C=CC(=O)NC2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.14 |
| Formel vikt | 367.9998 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?