Läs mer
Uridin-5'-difosfat dinatriumsalt, 98 %
Produktkod. 15496319
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496319 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15496319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64329.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1293.95 SEK
    1098.65 SEK / 1g
    Save 195.30 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27821-45-0 | C9H12N2Na2O12P2 | 448,12 g/mol
Uridin-5'-difosfatdinatriumsalt används i studier av nukleinsyra (RNA) biosyntes och cellsignalering. UDP är en nukleotid som vid fosforylering till UTP blir ett substrat för enzymer som RNA-polymeras(er) och GTPaser. Dessa enzymer är involverade i ett brett spektrum av tillämpningar från syntesen av RNA till regleringen av G-kopplade proteinreceptorer (GPCR) och cellsignaleringsmolekyler såsom Rho-signalering via guaninnukleotidutbytesfaktorer (GEF).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Uridin-5′ -difosfatdinatriumsalt används i studier av nukleinsyra (RNA) biosyntes och cellsignalering. UDP är en nukleotid som vid fosforylering till UTP blir ett substrat för enzymer som RNA-polymeras(er) och GTPaser. Dessa enzymer är involverade i ett brett spektrum av tillämpningar från syntesen av RNA till regleringen av G-kopplade proteinreceptorer (GPCR) och cellsignaleringsmolekyler såsom Rho-signalering via guaninnukleotidutbytesfaktorer (GEF).
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27821-45-0
Molekylformel C9H12N2Na2O12P2
Molekylvikt (g/mol) 448.12
MDL-nummer MFCD00006524,MFCD00084679,MFCD04975448
InChI-nyckel ZQKVPFKBNNAXCE-HVQNCJTOSA-L
Synonym 5'-udp,2na
PubChem CID 131676107
LEDER [Na+].[Na+].OC1C(O)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)(=O)OP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 8817400
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oximetyl]oxolan-3,4-diolat
Formel vikt 448.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.