Learn More
URIDIN-5'-DIFOSFAT, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11368819 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100mg
1g
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11368819 25 mg 25mg
11378819 100 mg 100mg
11388819 500 mg 500mg
11398819 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11368819 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210120525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dinatriumsalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-98-0
Molekylformel C9H14N2O12P2
Molekylvikt (g/mol) 404.16
InChI-nyckel XCCTYIAWTASOJW-UHFFFAOYNA-N
Synonym uridine 5'-diphosphate, uridine diphosphate, uridine 5'-trihydrogen diphosphate, udp, uridine-5'-diphosphate, unii-5g0f599a1y, 5'-udp, uridine 5'-pyrophosphate, uridine 5'-pyrophosphoric acid, uridine-diphosphate
PubChem CID 6031
ChEBI CHEBI:17659
Spezifikation
Kemiskt namn eller material URIDINE-5'-DIPHOSPHATE, MP Biomedicals
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 448.17 (Anhydrous)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.