Läs mer
URIDIN-5'-DIFOSFAT, MP Biomedicals
Produktkod. 11398819 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398819 1 g 1g
11368819 25 mg 25mg
11378819 100 mg 100mg
11388819 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11398819 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210120591
Dinatriumsalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-98-0
Molekylformel C9H14N2O12P2
Molekylvikt (g/mol) 404.16
InChI-nyckel XCCTYIAWTASOJW-UHFFFAOYNA-N
Synonym uridine 5'-diphosphate, uridine diphosphate, uridine 5'-trihydrogen diphosphate, udp, uridine-5'-diphosphate, unii-5g0f599a1y, 5'-udp, uridine 5'-pyrophosphate, uridine 5'-pyrophosphoric acid, uridine-diphosphate
PubChem CID 6031
ChEBI CHEBI:17659
Specifikationer
Kemiskt namn eller material URIDINE-5'-DIPHOSPHATE, MP Biomedicals
Kvantitet 1 g
Formel vikt 448.17 (Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • URIDINE-5`-DIPHOSPHATE DISODIUM SALT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Uridine-5'-diphosphate Disodium Salt