Läs mer
Uridin 5'-difosfat natriumsalt, TRC
Produktkod. 30449951
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30449951 250 mg
1 options
Produktkod. 30449951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU829920250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 21931-53-3
Molekylformel C9 H12 N2 O12 P2 . 2 Na
Kvantitet 250 mg
Synonym Uridine 5'-Diphosphate Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O12P2.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
LEDER [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])N2C=CC(=O)NC2=O
IUPAC-namn disodium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl] vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 448.12
Formel vikt 447.9661