Läs mer
Uridin-5'-difosfattrinatriumsalt, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15402969
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15402969 100 mg 100mg
15412969 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15402969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60141.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
CAS: 21931-53-3 | Molekylformel: C9H11N2Na3O12P2 | Molekylvikt: 470,106 g/mol
Den har använts som purinerg agonist för att studera dess effekter på absorptions-katjonisk flöde i cochleära yttre sulkusceller (OSC) och vestibulära transitionsceller (VTC). Har även använts för nukleosiddifosfatas (NDPas) aktivitetstester i kaninretinan.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Den har använts som purinerg agonist för att studera dess effekter på absorptions-katjonisk flöde i cochleära yttre sulkusceller (OSC) och vestibulära transitionsceller (VTC). Har även använts för nukleosiddifosfatas (NDPas) aktivitetstester i kaninretinan.
Löslighet
Löslig i vatten upp till 100 mM
Anteckningar
Förvara i frys -20 °C. Håll behållaren ordentligt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21931-53-3
Molekylformel C9H11N2Na3O12P2
Molekylvikt (g/mol) 470.106
MDL-nummer MFCD00006524
InChI-nyckel GFASEGWJDXDCKZ-PRYCXDIZSA-K
Synonym uridine 5'-diphosphate sodium salt, uridine 5'-diphosphate sodium salt from
PubChem CID 126968597
IUPAC-namn trinatrium;[[(2S,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl]fosfat
LEDER C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine-5'-diphosphate trisodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten upp till 100 mM
Formel vikt 470.11
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.