Learn More
Uridin-5'-difosfo-galaktos dinatriumsalt,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432611 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
Packungsgröße:
5mg
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11432611 5 mg 5mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11432611 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219590505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00 SEK
    923.07 SEK / 5mg
    Save 45.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
UDP-Gal och dess analoger används för att studera distributionen, specificiteten och kinetiken för galaktosyltransferas(er)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Uridine-5'-Diphospho-galactose disodium salt
CAS 137868-52-1
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C15H22N2Na2O17P2
MDL-nummer MFCD00077895
Kvantitet 5 mg
Synonym udp-a-d-galactose disodium salt
InChI-nyckel PKJQEQVCYGYYMM-UHFFFAOYNA-L
LEDER [Na+].[Na+].OCC1OC(OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC2OC(C(O)C2O)N2C=CC(=O)NC2=O)C(O)C(O)C1O
IUPAC-namn dinatrium-[5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyl-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-ylfosfonato]oxi}fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 610.27
PubChem CID 126969254
Formel vikt 610.3
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.