Läs mer
Uridin-5'-difosfo-galaktos dinatriumsalt,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432611 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432611 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11432611 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219590505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00 SEK
    923.07 SEK / 5mg
    Save 45.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
UDP-Gal och dess analoger används för att studera distributionen, specificiteten och kinetiken för galaktosyltransferas(er)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine-5'-Diphospho-galactose disodium salt
CAS 137868-52-1
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C15H22N2Na2O17P2
MDL-nummer MFCD00077895
Kvantitet 5 mg
Synonym udp-a-d-galactose disodium salt
InChI-nyckel PKJQEQVCYGYYMM-UHFFFAOYNA-L
LEDER [Na+].[Na+].OCC1OC(OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC2OC(C(O)C2O)N2C=CC(=O)NC2=O)C(O)C(O)C1O
IUPAC-namn dinatrium-[5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyl-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-ylfosfonato]oxi}fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 610.27
PubChem CID 126969254
Formel vikt 610.3
Fysisk form Pulver