Läs mer
Uridin-5'-difosfogalaktosdinatriumsalt,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11452611 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452611 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11452611 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219590525
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine-5'-diphosphogalactose Disodium Salt
CAS 137868-52-1
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C15H22N2Na2O17P2
MDL-nummer MFCD00077895
Kvantitet 25 mg
Synonym UDPG, UDP-Galactose
InChI-nyckel PKJQEQVCYGYYMM-UHFFFAOYNA-L
LEDER [Na+].[Na+].OCC1OC(OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC2OC(C(O)C2O)N2C=CC(=O)NC2=O)C(O)C(O)C1O
IUPAC-namn dinatrium-[5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyl-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-ylfosfonato]oxi}fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 610.27
Formel vikt 610.3
Fysisk form Pulver