Läs mer
Uridin-5'-difosfoglukos, dinatriumsalt, 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11348829 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
500mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348829 5 g 5g
11308829 100 mg 100mg
11318829 250 mg 250mg
11328829 500 mg 500mg
11338829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11348829 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210120894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21760.00 SEK
    20727.99 SEK / 5g
    Save 1032.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 117756-22-6
Molekylformel C15H22N2Na2O17P2
Molekylvikt (g/mol) 610.27
MDL-nummer MFCD00216890
InChI-nyckel PKJQEQVCYGYYMM-UHFFFAOYNA-L
Synonym uridine 5'-diphosphoglucose disodium, disodium 2s,3r,4s,5s-5-2,4-dioxo-3h-pyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl 2s,3s,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl phosphonato oxyphosphonate
PubChem CID 56846105
IUPAC-namn dinatrium-[5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyl-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-ylfosfonato]oxi}fosfonat
LEDER [Na+].[Na+].OCC1OC(OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC2OC(C(O)C2O)N2C=CC(=O)NC2=O)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine-5'-diphosphoglucose, disodium salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 610.3
Fysisk form Kristallint pulver