Läs mer
Uridin 5'-Difosfoglukos Dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30137628
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137628 1 g
30132419 500 mg
30004764 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137628 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU8299501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28053-08-9
Molekylformel C15H22N2Na2O17P2
Molekylvikt (g/mol) 610.27
Synonym Uridine 5'-(Trihydrogen diphosphate) P'-α-D-Glucopyranosyl Ester Disodium Salt, Uridine 5'-(Trihydrogen pyrophosphate) Mono-α-D-glucopyranosyl Ester Disodium Salt, Disodium UDP-glucose, Disodium Uridine Diphosphoglucose;
IUPAC-namn disodium; [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(4-oxido-2-oxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]metyl[hydroxy-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyfosforyl] fosfat
LEDER C1=CN([C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)O2)O)O)C(=O)N=C1[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine 5'-Diphosphoglucose Disodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;/m1../s1
Formel vikt 610.0189
Procent renhet >95%