Läs mer
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate
Produktkod. 16414756
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16414756 100 mg
1 options
Produktkod. 16414756 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY101981
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate (5'-​Uridylic acid), a monophosphate form of UTP, can be acquired either from a de novo pathway or degradation products of nucleotides and nucleic acids in vivo and is a major nucleotide analogue in mammalian milk.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 324.18 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 97.0%
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (462.71 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 150 mg/mL (462.71 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 58-97-9
Synonym 5'-​Uridylic acid