Läs mer
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt
Produktkod. 16489366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16489366 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16489366 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYW013175
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt is component used for RNA synthesis.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 368.14 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.0%
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (135.82 mM)
CAS 3387-36-8