Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Uridin-5'-monofosfatdinatriumsalt, 99 %
Produktkod. 11488517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488517 5 g 5g
11498517 25 g 25g
11408527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488517 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18601.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1054.93 SEK
    946.65 SEK / 5g
    Save 108.28 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3387-36-8
Molekylformel C9H11N2Na2O9P
Molekylvikt (g/mol) 368.15
MDL-nummer MFCD00149422
InChI-nyckel KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonym uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
PubChem CID 123134060
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat;natrium
LEDER [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine-5'-monophosphate disodium salt
Smältpunkt ∼209 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3582885
Formel vikt 368.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.