Läs mer
Uridin 5'-monofosfat, dinatriumsalt, hydrat, 98 %
Produktkod. 10762651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10762651 5 g Glasflaska 5g
10052890 1 g Glasflaska 1g
15760839 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10762651 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 226290050
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
homogen | CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3387-36-8
Molekylformel C9H11N2Na2O9P
Molekylvikt (g/mol) 368.15
MDL-nummer MFCD00149422
InChI-nyckel KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonym uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
PubChem CID 123134060
LEDER [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Uridine 5′-monophosphate, disodium salt, hydrate
Abs. 0,71 till 0,77 (A250/A260), 0,38 till 0,44 (A280/A260)
Smältpunkt 208,0 °C till 210,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 10, 9689
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: +/- 40% (20 °C)
Spektrofotometri 97,5 % min. (lambda max 262 nm, pH 7) molarabsorption 10 000/+-2 %, på torr basis
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat;natrium
Transmittans 95% min. (c=1, 430 nm) 1 cm cell
Formel vikt 368.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.