Läs mer
Uridin 5'-monofosfat, dinatriumsalt, hydrat, 98 %
Produktkod. 15760839 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15760839 25 g Glasflaska 25g
10052890 1 g Glasflaska 1g
10762651 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15760839 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226290250
Request Bulk or Custom Format
homogen | CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3387-36-8
Molekylformel C9H11N2Na2O9P
Molekylvikt (g/mol) 368.15
MDL-nummer MFCD00149422
InChI-nyckel KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonym 5'-uridylicaciddisodiumsalt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, uridine-5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 123134060
LEDER [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine 5 '-monophosphate, disodium salt, hydrate
Abs. 0.71 to 0.77 (A250/A260),0.38 to 0.44 (A280/A260)
Smältpunkt 208.0°C to 210.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 10, 9689
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: ± 40% (20°C)
Spektrofotometri 97.5% min. (lambda max. 262 nm,pH 7) molar absorptivity 10000 ±2%,on dry basis
IUPAC-namn dinatrium [(2R,3S,4S,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfat
Transmittans 95% min. (c=1, 430 nm) 1 cm cell
Formel vikt 368.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.