Läs mer
Uridin 5'-Trifosfat Trinatriumhydrat, TRC
Produktkod. 30456537
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30456537 50 mg
1 options
Produktkod. 30456537 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU83002550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine 5'-Triphosphate Trisodium Salt Hydrate
CAS 19817-92-6
Molekylformel C9H12N2Na3O15P3•xH2O
Kvantitet 50 mg
Synonym Uridine 5'-(Tetrahydrogen Triphosphate) Trisodium Hydrate, NSC 20260 Hydrate, Trisodium UTP Hydrate, UTP Trisodium Hydrate, Utipina Hydrate
LEDER O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1N(C=C2)C(NC2=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 550.09