Läs mer
Uridin-5'-trifosfattrinatriumsalt, 90 till 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460292 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460292 1 g 1g
11430292 100 mg 100mg
11440292 250 mg 250mg
11450292 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11460292 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219123091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2970.00 SEK
    2827.61 SEK / 1g
    Save 142.39 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19817-92-6
Molekylformel C9H12N2Na3O15P3
Molekylvikt (g/mol) 550.09
MDL-nummer MFCD11045990
InChI-nyckel MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonym uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
IUPAC-namn trinatrium ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonato}oxi)(vätefosfonatooxi)fosfinat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine-5'-Triphosphate Trisodium salt
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 90 till 95 %
Formel vikt 550.09
Utseende Pulver