Läs mer
Uridin-5'-trifosfattrinatriumsalt,≥ 97 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483170 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483170 25 mg 25mg
11493170 100 mg 100mg
11403180 250 mg 250mg
11413180 500 mg 500mg
11423180 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11483170 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210121725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 25mg
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Kemiska identifierare
CAS 19817-92-6
Molekylformel C9H12N2Na3O15P3
Molekylvikt (g/mol) 550.09
MDL-nummer MFCD11045990
InChI-nyckel MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonym uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine-5'-Triphosphate trisodium salt
Kvantitet 25 mg
Analysprocentintervall ≥97%
IUPAC-namn trinatrium ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonato}oxi)(vätefosfonatooxi)fosfinat
Formel vikt 550.09