Learn More
Uridine-5'-Triphosphate trisodium salt, ≥97%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Product Code. 11493170 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11493170 100 mg 100mg
11483170 25 mg 25mg
11403180 250 mg 250mg
11413180 500 mg 500mg
11423180 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11493170 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210121780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 SEK
    1694.23 SEK / 100mg
    Save 85.77 SEK
    4% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 07-12-2026
Identificadores de productos químicos
CAS 19817-92-6
Molecular Formula C9H12N2Na3O15P3
Molecular Weight (g/mol) 550.09
MDL Number MFCD11045990
InChI Key MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonym uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Quantity 100 mg
Assay Percent Range ≥97%
IUPAC Name trisodium ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(hydrogen phosphonatooxy)phosphinate
Formula Weight 550.09
Chemical Name or Material Uridine-5'-Triphosphate trisodium salt
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.